Learn More
Abeba™ Chaussures 32300 Air-Cushion
Semelle en PU à coussin d'air antidérapante. Traitement Sanitized™.
Marque:  Abeba™ 32300/37
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.65000kg
Code produit. 15679637
  • 74.44€ / 1 paire
Date d’expédition estimée: 16-07-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • CE EN ISO 20347:2012 O1 SRA
  • Cuir lisse, perforé
  • Blanc
  • Semelle extérieure antidérapante en PU
  • Semelle intérieure remplaçable (article n° 3551)
  • Traitement Sanitized
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • Doublure en microfibre, absorbant la transpiration
  • Zone de coup de pied avec bande élastique
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 O1 SRA
Microfibre
37
PUR
Blanc
Cuir
Antidérapant
32300