Learn More
Abeba™ Chaussures 32370 Air-Cushion
Semelle en PU à coussin d'air antidérapante. Traitement Sanitized™.
Marque: Abeba™ 32370/47
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.55000kg
Description
- CE EN ISO 20347:2012 O1 SRA
- Microfibre
- Blanc
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Semelle ergonomique intégrée
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Zone de coup de pied avec bande élastique
- Décontaminable
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 O1 SRA | |
Microfibre | |
Antidérapant | |
32370 |
Blanc | |
47 | |
PUR |