Learn More
Abeba™ Chaussures à semelle 2600 Air-Cushion
Antistatiques avec semelle en PU à coussin d'air antidérapante. Traitement Sanitized™.
87.63€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20347:2012 O2 SRA |
---|---|
Couleur | Blanc |
Matériau de revêtement | Microfibre |
Matériau | Cuir |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15648137
|
Abeba™
2600/35 |
35 |
87.63€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15658137
|
Abeba™
2600/36 |
36 |
87.63€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15668137
|
Abeba™
2600/37 |
37 |
87.63€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15678137
|
Abeba™
2600/38 |
38 |
87.63€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15688137
|
Abeba™
2600/39 |
39 |
87.63€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15698137
|
Abeba™
2600/40 |
40 |
87.63€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15608147
|
Abeba™
2600/41 |
41 |
87.63€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15618147
|
Abeba™
2600/42 |
42 |
87.63€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15628147
|
Abeba™
2600/43 |
43 |
87.63€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15638147
|
Abeba™
2600/44 |
44 |
87.63€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15648147
|
Abeba™
2600/45 |
45 |
87.63€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15658147
|
Abeba™
2600/46 |
46 |
87.63€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15668147
|
Abeba™
2600/47 |
47 |
87.63€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- CE EN ISO 20347:2012 O2 SRA
- Cuir grainé
- Blanc
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Semelle intérieure remplaçable (article n° 3551)
- Traitement Sanitized
- Antistatiques
- Doublure en microfibre, absorbant la transpiration
- Zone de coup de pied avec laçage
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 O2 SRA | |
Microfibre | |
Antidérapant | |
2600 |
Blanc | |
Cuir | |
PUR |