Learn More
Asecos™ Purificateur d’air PURIFIAIR.620
Code produit. p-7221814 Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Type de produit:
Filtre de rechange
Purificateur d’air
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17232534
Marque: Asecos™ 39327
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le purificateur d’air PURIFIAIR.620 réduit les charges virales intérieures et les niveaux de polluants grâce à un système de filtration à composants multiples.
  • Asecos PURIFIAIR.620 peut réduire considérablement les charges virales et la pollution dans les zones intérieures
    • Élimine les spores de moisissures, le pollen et les allergènes
    • Élimine les germes et les bactéries et les neutralise
    • Filtre en continu les particules de poussière fine
    • Élimine les odeurs désagréables et les gaz nocifs des atmosphères intérieures
    • Le capteur et l’affichage couleur intégrés PM1.0 permettent aux utilisateurs d’identifier et de lire rapidement la concentration de particules dans l’atmosphère intérieure en quatre niveaux, allant de la concentration verte (faible) à la concentration rouge (élevée)
    • La combinaison intégrée de préfiltres, d’un filtre EPA E12 et d’un filtre HEPA H14 conformément à la norme EN 1822 a une efficacité pouvant atteindre 99,995 % tout en conservant une taille de particules comprise entre 0,1 bis et 0,3 μm
    • Les filtres HEPA H14 sont utilisés dans les zones où la protection contre les infections joue un rôle clé
    • La conception mobile permet d’utiliser le purificateur de manière flexible dans différentes zones
  • 1 dispositif gère un débit de volume de 160 bis à 620 m³/h (5 niveaux de fonctionnement) et convient pour un volume de pièce d’environ 100 m³ (correspondant à une surface de 40 m² et une hauteur de pièce de 2,5 m)
    • Un plus grand nombre d’appareils devrait être utilisé dans les grandes salles
    • L’air frais doit être fourni aux salles par ventilation naturelle ou technique
    • Les purificateurs d’air ne doivent pas être considérés comme un substitut à une source d’air frais
    • Les résultats sont efficaces dans le temps uniquement si le filtre est remplacé régulièrement selon l’écran électronique
    • Les grands ensembles de filtration assurent une longue durée de vie
    • Les faibles besoins énergétiques entraînent des coûts d’utilisation faibles
Spécification
Efficacité 0,99995
Type de filtre Préfiltre, filtre de catalyse à froid, filtre à charbon actif, filtre à particules hautes performances
Débit d’air 620 m3/h en pleine charge
Poids (métrique) 14 kg
Hauteur (métrique) 669 mm
Quantité 1
Profondeur (métrique) 400 mm
Largeur (métrique) 400 mm
Type de produit Purificateur d’air
Tension 220/240 V
Fréquence 50/60 Hz
Certifications/Conformité Conformité CE