Learn More
Retsch Tamis de test à maille en fil tissé
Tamis de test en maille de fil tissé en acier inox solide Retsch™ pour une stabilité élevée et des résultats de tamisage fiables.
Marque: Retsch 60.159.000180
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
- Cadre de tamis en acier inox avec stabilité de forme élevée
- Haute résistance à la corrosion et nettoyage facile grâce à l’acier inox à alliage élevé
- Tamis à maillages de 20 μm à 125 mm
- Matériau de tamis étanche en permanence
- Excellente qualité du produit grâce à une inspection optique étendue
- Stabilité maximale et étanchéité optimale lors d’une utilisation dans les piles de tamis grâce au joint torique placé dans la cavité et conçu à cet effet
- Marquage clair et précis des tamis avec traçabilité complète basée sur une gravure laser individualisée
- Testé 5 fois, avec certificat de qualité
- Certificat d’inspection individuel pour le suivi des matériaux de test selon la norme ISO 9000 ff disponible sur demande
Spécification
Acier inoxydable | |
Acier inoxydable | |
40 mm |
Maille 80 | |
305mm | |
180μ m |