missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
AKD1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | AKD1 |
---|---|
Concentration | 0.43 mg/mL |
Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16802175
|
Proteintech
23042-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 07-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16892165
|
Proteintech
23042-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 07-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
AKD1 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q5TCS8 | |
221264 | |
AKD1 Fusion Protein Ag19038 | |
Primary | |
-20°C | |
AK9 |
0.43 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
AKD1 | |
AK9 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |