Learn More
AKD2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène AKD2
Concentration 0.33 mg/mL
Applications Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16805695
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
27554-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 15-04-2024
pour voir le stock disponible 
16895685
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
27554-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 15-04-2024
Description
Involved in maintaining the homeostasis of cellular nucleotides by catalyzing the interconversion of nucleoside phosphates. Has both nucleoside monophosphate and diphosphate kinase activities. Catalyzes the phosphorylation of AMP, dAMP, CMP and dCMP with ATP as phosphate donor and of CMP with GTP as phosphate donor. Also catalyzes the production of ATP, CTP, GTP, UTP, dATP, dCTP, dGTP and TTP from the corresponding diphosphate substrates with either ATP or GTP as phosphate donor. Shows substrate preference of CDP > UDP > ADP > GDP > TDP.
Spécification
Spécification
AKD2
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human
Q5TCS8
221264
AKD2 Fusion Protein Ag25805
Primary
-20°C
AK9
0.33 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Adenylate kinase 9, AK 9, AK9, AKD1, AKD2, C6orf199, C6orf224, RP1 70A9.1
AK9
IgG
Antigen Affinity Chromatography