Learn More
Tube rond à multialésage AL-23, dia. ext. : 4mm, deux alésages de 0,8 mm, Aesar Alfa™
Marque:  Alfa Aesar 032650.EM
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 11392898
  • 82.78€ / 800mm
Expédition estimée
08-06-2021
Spécification
Al-23 Multibore Round Tube
800mm
Two bores
Vidéos
FDS Documents