Learn More
Tige solide Al-23, ronde, diamètre : 1,5mm, Alfa Aesar™
Marque:  Alfa Aesar 032925.DT
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 11393048
  • 36.77€ / 250mm
En stock, prêt à être expédié : 3
Spécification
Al-23 Solid Rod
250mm
Tige ronde solide
Vidéos
FDS Documents