Learn More
Tige solide Al-23, ronde, diamètre : 3mm, Alfa Aesar™
Marque:  Alfa Aesar 032927.EH
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 11393058
  • 65.50€ / 600mm
En stock, prêt à être expédié : 3
Spécification
Al-23 Solid Rod
600mm
Tige ronde solide
Vidéos
FDS Documents