Learn More
Tube AL-23, ouvert aux deux extrémités, dia. ext. : 11 mm, dia. int. de : 7mm, Alfa Aesar™
Marque:  Alfa Aesar 031563.EO
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 11393957
  • 187.00€ / 1000mm
Expédition estimée
07-06-2021
Spécification
Al-23 Tube
1000mm
Both ends open
Vidéos
FDS Documents