Learn More
Tube AI-23, ouvert aux deux extrémités, dia. ext. : 60 mm, dia. int. de : 50mm, Alfa Aesar™
Marque:  Alfa Aesar 031581.EM
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 11394047
  • 628.00€ / 800mm
Expédition estimée
08-06-2021
Spécification
Al-23 Tube
800mm
Both ends open
Vidéos
FDS Documents