Learn More
Tube Al-23 pour serpentins chauffants, dia. ext. : 27 mm, dia. int. de : 20 mm, inclinaison : 7,5, Alfa Aesar™
Marque:  Alfa Aesar 033205.ED
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 11393138
  • 673.00€ / 500mm
Expédition estimée
17-06-2021
Spécification
Al-23 Tube for Heating Coils
500mm
Vidéos
FDS Documents