Learn More
Tube Al-23, une extrémité fermée, dia. ext. : 15 mm, dia. int. de : 10mm, Alfa Aesar™
Marque:  Alfa Aesar 030074.DM
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 11392768
  • 100.00€ / 100mm
En stock, prêt à être expédié : 1
Spécification
Al-23 Tube
100mm
One end closed
Vidéos
FDS Documents