missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tube Al-23, une extrémité fermée, dia. ext. : 50 mm, dia. int. de : 42mm, Alfa Aesar™

Marque:  Alfa Aesar 030084.EH

Code nomenclature Nacres: NA.23

Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 11392828

  • 602.00€ / 600mm

Expédition estimée
09-06-2021

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Spécification

Spécification

Al-23 Tube
600mm
One end closed
Vidéos
FDS Documents