Learn More
Thermo Scientific Chemicals Albumin, for biochemistry, from egg, powder
Albumin, for biochemistry, from chicken egg, powder.
28.00€ - 533.00€
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10636051
|
Thermo Scientific Chemicals
400451000 |
100g |
46.90€
100g |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10307131
|
Thermo Scientific Chemicals
400450500 |
50g |
28.00€
50g |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10720672
|
Thermo Scientific Chemicals
400455000 |
500g |
146.00€
500g |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11976941
|
Thermo Scientific Chemicals
400450025 |
2.5kg |
533.00€
2.50kg |
Expédition estimée: 02-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General description
• Albumin, bovine serum (BSA) is available as a protease-free, lyophilized powder that may be stably stored at 2-8°c
• It is comprised of 583 amino acid residues, and has a molecular weight of 66.5 kDa
Applications
• BSA is used as a protein standard in quantification assays, such as the Bradford protein assay
• It is used to stabilize enzymes in restriction digestions in molecular biology experiments
• It is a blocking agent in immunoblots thus increasing signal to noise ratios by quenching non-specific immunochemical reactions
• BSA is a nutritive agent and used as a supplement in cell and microbial culture media
RUO – Research Use Only