Learn More
Thermo Scientific Chemicals Albumin bovine, for biochemistry, Fraction V, pH=5, 96.0-100.0% protein
Catalog Number p-7214327
43.73 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
9048-46-8
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
9048-46-8
Albumin, bovine serum (BSA), CAS # 9048-46-8, is a small, stable biomolecule derived from bovine blood with wide applications in biochemistry, immunochemistry, pharmacokinetics, and cell culture studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General description
  • Albumin, bovine serum (BSA) is available as a protease-free, lyophilized powder that may be stably stored at 2-8°c
  • It is comprised of 583 amino acid residues, and has a molecular weight of 66.5 kDa
Applications
  • BSA is used as a protein standard in quantification assays, such as the Bradford protein assay
  • It is used to stabilize enzymes in restriction digestions in molecular biology experiments
  • It is a blocking agent in immunoblots thus increasing signal to noise ratios by quenching non-specific immunochemical reactions
  • BSA is a nutritive agent and used as a supplement in cell and microbial culture media
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Albumin bovine
Conditionnement Glass bottle
Quantité 10 g
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: soluble.
Qualité Biochemistry