Learn More
Serva Electrophoresis™ Albumin, Bovine, Fraction V, Protease-free
Marque:  Serva Electrophoresis™ 1192602
Code nomenclature Nacres: NA.28
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 11771797
  • 88.33€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-06-2024
Spécification
Powder
Albumin
Lyophilization
25g
2°C TO 8°C
Ovalbumin
Albumin
Bovine
Mr ca. 67 000
6.8 - 7.2
Heat shock
Egg
max. 5.0 %
CAF
Albumin