Learn More
MP Biomedicals™ Albumin, Human, 1X Cryst. Lyoph., Purity: 97-99%, 5g
Marque:  MP Biomedicals™ 08823032
Code nomenclature Nacres: NA.28
Informations supplémentaires : CAS : 70024-90-7 Poids : 0.00500kg
Code produit. 11454266
  • 361.46€ / 5g
Expédition estimée: 13-05-2024
Spécification
Immunoassay, Mammalian Cell Culture
Cohn Method IV
5g
Lyophilized
Human Albumin Crystallized (1X COHN)
PCR
2° to 8°C