Learn More
MP Biomedicals™ Albumin, Human, Fraction V Powder, 5g
Used to eliminate background interference in ELISAs or other enzyme assay systems. Albumin, Human, Fraction V Powder, 5g, MP Biomedicals is used as standards in protein calibration studies.
Marque:  MP Biomedicals™ 08823234
Code nomenclature Nacres: NA.28
Informations supplémentaires : CAS : 70024-90-7 Poids : 0.00500kg
Code produit. 11404286
  • 606.32€ / 5g
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Description
Description
  • Used in absorption, distribution, metabolism, and excretion (ADME) pharmacological research
  • Applications:
  • Cell culture
  • Drug delivery research
  • Cryopreservation of cells
  • Solubilize lipids in tissue culture
  • Blocking agents in Western blots or ELISA applications
Spécification
Spécification
Immunoassay, Mammalian Cell Culture
7.2
5g
2° to 8°C
Human Albumin Fraction V
Modification of the Chen low pH Charcoal method
Plasma
Powder