Learn More
MP Biomedicals™ Albumin, Human, Fraction V Protease, HRP, and AP Free, 10g
Marque:  MP Biomedicals™ 08823002
Code nomenclature Nacres: NA.28
Informations supplémentaires : CAS : 70024-90-7 Poids : 0.01000kg
Code produit. 11494256
  • 674.16€ / 10g
Expédition estimée: 31-05-2024
Spécification
1mg/mL
Human Albumin Fraction V
10g
Powder
Immunoassay, Mammalian Cell Culture
6.8
2° to 8°C