Learn More
Thermo Scientific Chemicals Albumine Bovine/Fraction V, pour la biochimie, pH 7,0
Catalog Number p-7203408
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
9048-46-8
MFCD00145743
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
9048-46-8
MFCD00145743
L’albumine, sérum bovin (BSA), numéro CAS 9048-46-8, est une petite biomolécule stable dérivée du sang bovin, avec de larges applications dans les études de biochimie, d’immunochimie, de pharmacocinétique et de culture cellulaire.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • L’albumine, le sérum bovin (BSA) est disponible sous forme de poudre lyophilisée sans protéase pouvant être stockée de façon stable entre 2 et 8°C
  • Il est composé de 583 résidus d’acides aminés et a un poids moléculaire de 66,5 kDa
Applications
  • Le BSA est utilisé comme étalon protéique dans les dosages quantitatifs, tels que le dosage protéique Bradford
  • Il est utilisé pour stabiliser les enzymes dans les digestions par des enzymes de restriction dans les expériences de biologie moléculaire
  • Il s’agit d’un agent de blocage dans les immunotransferts, augmentant ainsi les rapports signal-bruit en réduisant les réactions immunochimiques non spécifiques
  • Le BSA est un agent nutritif utilisé comme supplément dans les milieux de cultures cellulaire et microbienne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Albumine Bovine/Fraction V
Couleur Beige / jaune
Plage de pourcentage du dosage 96.0% to 100.0% (protein [F:6.22]) on dry substance; 98% to 100% (Albumin, 7% solution [by cellulose acetate electrophoresis])
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Forme physique Poudre