missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ ALDH4A1 Recombinant Protein
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | AAH07581 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formule | 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer |
Identification génétique (Entrez) | 8659 |
Poids moléculaire | 87.67 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16152732
|
Abnova™
H00008659-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16162732
|
Abnova™
H00008659-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spécification
AAH07581 | |
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer | |
87.67 | |
8 | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
Wheat Germ (in vitro) | |
ALDH4/P5CD/P5CDh/P5CDhL/P5CDhS | |
ALDH4A1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
8659 | |
ALDH4A1 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
In vitro wheat germ expression system | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
ALDH4A1 | |
Human | |
Recombinant | |
Solution |