Learn More
Thermo Scientific Chemicals Aldostérone, 98 %
Catalog Number p-51863
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
52-39-1
C21H28O5
360.45
MFCD00051136
PQSUYGKTWSAVDQ-ZVIOFETBSA-N
aldosterone, electrocortin, aldocortin, aldocorten, aldocortene, +-aldosterone, elektrocortin, d-aldosterone, reichstein x, 18-oxocorticosterone
5839
CHEBI:27584
(8S,9S,10R,11S,13R,14S,17S)-11-hydroxy-17-2-hydroxyacétyl)-10-méthyl3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodécahydrocyclopenta[a]phénanthrène-13-carbaldéhyde
CC12CCC(=O)C=C1CCC3C2C(CC4(C3CCC4C(=O)CO)C=O)O
52-39-1
C21H28O5
360.45
MFCD00051136
PQSUYGKTWSAVDQ-ZVIOFETBSA-N
aldosterone, electrocortin, aldocortin, aldocorten, aldocortene, +-aldosterone, elektrocortin, d-aldosterone, reichstein x, 18-oxocorticosterone
5839
CHEBI:27584
(8S,9S,10R,11S,13R,14S,17S)-11-hydroxy-17-2-hydroxyacétyl)-10-méthyl3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodécahydrocyclopenta[a]phénanthrène-13-carbaldéhyde
CC12CCC(=O)C=C1CCC3C2C(CC4(C3CCC4C(=O)CO)C=O)O
L’aldostérone, numéro CAS 52-39-1, est une hormone sécrétée par le cortex surrénal, qui régule l’équilibre électrolytique et hydrique en augmentant la rétention rénale de l’excrétion de sodium et de potassium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
L’aldostérone est une hormone stéroïdale basée sur la prégnane produite par la section externe (zone glomérulée) du cortex surrénal dans la glande surrénale par l’action de l’aldostérone synthase (CYP 11B2)
Elle module l’équilibre électrolytique et hydrique en augmentant la rétention rénale de l’excrétion de sodium et de potassium.
Applications
L’aldostérone se lie aux récepteurs minéralocorticoïdes (MR ; NR3C2) et aux complexes MR-aldostérone qui régulent l’expression des gènes impliqués dans la rétention du sodium, la sécrétion de potassium et la réabsorption de l’eau, ce qui entraîne une augmentation de la pression artérielle
In vitro, elle a été impliquée dans la pathogenèse de la glomérulopathie liée à l’obésité par l’activation de la signalisation Wnt / β-caténine dans les podocytes
L’aldostérone a été utilisée en association avec le sel pour induire une lésion rénale chez la souris
Elle est utilisée pour stimuler les cellules endothéliales sinusoïdales primaires du foie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Aldosterone
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 6.0% max. (105°C, 3 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 mg
Beilstein 08, IV, 3491
Merck Index 15, 218
Rotation spécifique +150° to +162° (20°C, 589nm) (c=0.1, CHCl3)
Poids de la formule 360.45
Pourcentage de pureté ≥97.5% (HPLC)
Forme physique Poudre cristalline