Learn More
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 647-Poly-GT Peptide Substrate
Substrat de peptides 647-Poly-GT Alexa Fluor™
296.00€ - 816.00€
Spécification
Couleur | Rouge pâle |
---|---|
Type de substrat | Substrat de kinase |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10054044
|
Invitrogen™
PV5836 |
10 nmol |
816.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10489864
|
Invitrogen™
PV5693 |
1nmol |
296.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Un substrat peptidique général marqué par AlexaFluor647 composé d’un polymère de glutamate et de tyrosine utilisé pour surveiller l’activité de la tyrosine kinase.À utiliser en association avec l’anticorps LanthaScreen™ Eu-PY20 (PV5696) pour évaluer les inhibiteurs dans les applications de sélection à débit moyen ou élevé.
Spécification
Rouge pâle | |
Substrat de kinase |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.