Learn More
Thermo Scientific Chemicals Plaque rectangulaire de nitrure de bore, 6,4 mm d’épaisseur, L x l : 125 x 125 mm
Marque:  Thermo Scientific Chemicals 045668.KS
468.69 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15407055
  • 703.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-04-2024
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
5 x 5 po (125 x 125 mm)
Nitrure de bore
125 mm
5 po
5 po
125 mm
Plaque
1 de chaque
Rectangulaires