Learn More
Thermo Scientific Chemicals Creusets cylindriques Al-23
62.80€ - 533.00€
Spécification
Matériau | Al-23 |
---|---|
Quantité | 1 Piece |
Product Type Specs | Creusets cylindriques Al-23 |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Diamètre (métrique) interne | Hauteur (métrique) | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Diamètre (métrique) interne | Hauteur (métrique) | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15473515
|
Thermo Scientific™
032957.KF |
85mm | 73mm | 150mm | 600mL |
533.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15453515
|
Thermo Scientific Chemicals
032955.KF |
50mm | 44mm | 75mm | 110mL |
242.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15433515
|
Thermo Scientific Chemicals
032953.KF |
35mm | 30mm | 50mm | 40mL |
91.10€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15443515
|
Thermo Scientific Chemicals
032954.KF |
40mm | 36mm | 60mm | 60 ml |
141.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15423515
|
Thermo Scientific Chemicals
032952.KF |
30mm | 26mm | 40mm | 20mL |
77.80€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15413515
|
Thermo Scientific Chemicals
032951.KF |
20mm | 16mm | 30mm | 6mL |
62.80€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Al-23 | |
1 Piece | |
Creusets cylindriques Al-23 |
RUO – Research Use Only