Learn More
Alfa Aesar™ Substrat Alfa Aesar™ Substrat Saphir, 50,8 mm de diamètre x 0,332 mm d’épaisseur, EPI poli d’un côté, axe-C.
Marque: Alfa Aesar™ 045018.KU
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Spécification
Sapphire substrate, HEMCOR single crystal | |
5 Each | |
EPI polished one side |
50.8mm | |
50.8mm dia. x 0.332mm thick | |
0.332mm |