Learn More
Molecular Probes™ Microbilles en latex amine aliphatique, 2 % p/v, 1,2 μm
Microbilles en latex acide aminé aliphatique, 2 % p/v, 1,2 μm
Marque:  Molecular Probes™ A37363
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.00525kg
Code produit. 11564087
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
Les microsphères (également appelées microbilles de latex ou particules de latex) sont des particules sphériques dans la gamme de tailles colloïdales formées à partir d’un polymère amorphe tel que du polystyrène. En raison de la façon dont les chaînes de polystyrène s’agencent dans la microbille, la surface est de caractère très hydrophobe, ce qui rend ces matériaux idéaux pour l’adsorption de matériaux tels que les protéines.
Ce latex d’amine aliphatique présente une densité élevée de groupes amine attachés à la terminaison d’un bras espaceur aliphatique à six atomes de carbone. Ce produit peut être utilisé pour coupler des protéines de manière covalente. L’emplacement de l’amine à l’extrémité du bras espaceur minimise les difficultés avec l’empêchement et la conformation stériques, car le groupe a une plus grande liberté de rotation. En outre, les bras espaceurs améliorent la cinétique des réactions d’agglutination au latex. Les particules sont stabilisées par les groupes amine chargés positivement dans des conditions de pH faible à neutre. Il faut veiller à ne pas les utiliser à un pH élevé.
Les microsphères sont disponibles en plusieurs tailles et fonctionnalités de surface
  • 25 tailles à choisir —0,02 de microns à 16 microns
  • 20 surfaces différentes — pour une conjugaison facile à pratiquement n’importe quel matériau
  • Sans surfactant — ultrapropre
  • Différentes quantités — du millilitre à 500 litres
    Principales applications des microsphères
  • Étalonnage de l’instrument (cytométrie en flux, microscopie, HTS, HCS)
  • Analyse de flux (microfluidique, flux sanguin, flux d’eau et flux d’air)
  • Marqueurs de biologie cellulaire (différenciation cellulaire et traçage cellulaire)
  • Immunoessais (tests d’agglutination, ELISA, capture de particules et réactifs de contraste)
    Obtenez plus d’informations
    Lisez un aperçu technique des microsphères et découvrez les microbilles à haute activité, les microbilles super actives, les microbilles spécialisées et consultez les protocoles de couplage de microbilles sur la page d’application des microbilles en latex IDC sans surfactant.
    Nous élaborerons un produit de microsphères personnalisé pour vous
    Si vous ne voyez pas la microsphère que vous recherchez dans notre liste d’inventaire, nous préparerons une microsphère sur mesure pour vous. Notre service de conjugaison personnalisé est efficace et confidentiel, et nous garantissons la qualité de notre travail. Nous sommes certifiés ISO 9001:2000.
    Usage exclusivement réservé à la recherche. Non utilisé à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
  • Spécification
    Spécification
    0,02p/v
    Microbilles en latex d’amine aliphatique, 15 ml, concentration de 2 % p/v, granulométrie de 1,2 μm, blanches, en suspension, milieu d’eau déminéralisée, microbilles en latex super actives, température ambiante, température de stockage de 2 à 8°C, matériaux idéaux pour l’adsorption de matériaux
    Étalonnage d’instruments (cytométrie en flux, microscopie, HTS, HCS), Analyse de flux (microfluidique, flux sanguin, flux d’eau et flux d’air), Traceurs de biologie cellulaire (différenciation cellulaire et traçage cellulaire), Immunoessais (tests d’agglutination, ELISA, capture de particules et réactifs de contraste)
    Suspension
    16 A2/NH2 (groupe amino), 64 A2/COOH (groupe carboxyle)
    15 ml
    Amine aliphatique
    1,2 μm
    2 à 8°C
    Blanc
    Polystyrène
    1/boîte
    1,055 g/cm3 à 20°C
    1,591 à 20°C
    15 ml
    1.2 μm