Learn More
Acide alizarin-3-méthyliminodiacétique, 85 %, Honeywell™ Fluka™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Nom chimique ou matériau | Alizarin-3-Methyliminodiacetic Acid |
Point de fusion | 185°C |
Couleur | Jaune |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Quantité | 5 g |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 2190028 |
Poids de la formule | 385.32g/mol |
Pourcentage de pureté | 85% |