Learn More
Sel de sodium rouge d’alizarine S, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4407847
22.13 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
130-22-3
C14H7NaO7S
342.253
MFCD00013049
HFVAFDPGUJEFBQ-UHFFFAOYSA-M
alizarin red s, sodium alizarinesulfonate, mordant red 3, sodium 3,4-dihydroxy-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-sulfonate, alizarine s, acid red alizarine, sodium alizarin-3-sulfonate, alizarine red s sodium salt, alizarinsulfonate, alizarin s
3955344
CHEBI:87358
sodium ; 3,4-dihydroxy-9,10-dioxoanthracène-2-sulfonate
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3C2=O)O)O)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
130-22-3
C14H7NaO7S
342.253
MFCD00013049
HFVAFDPGUJEFBQ-UHFFFAOYSA-M
alizarin red s, sodium alizarinesulfonate, mordant red 3, sodium 3,4-dihydroxy-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-sulfonate, alizarine s, acid red alizarine, sodium alizarin-3-sulfonate, alizarine red s sodium salt, alizarinsulfonate, alizarin s
3955344
CHEBI:87358
sodium ; 3,4-dihydroxy-9,10-dioxoanthracène-2-sulfonate
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3C2=O)O)O)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Intervalle de transition : pH 4,6 (jaune) à pH 6,0 (rouge)
Alizarin Red S sodium salt is used as a chromogenic agent for the colorimetric determination of dothiepin hydrochloride in pharmaceutical formulations. It is also used as an ion-pair reagent for the spectrophotometric assay of fexofenadine in pharmaceuticals. It acts as a colorometric pH indicator in the range of 3.8-5.4. Further, it is used in a biochemical assay to determine the presence of calcific deposition by cells of an osteogenic lineage.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Alizarin Red S sodium salt
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Beilstein 4117090
Informations sur la solubilité Soluble in water and alcohol.
Poids de la formule 342.27
Aspect Various color powder