Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Connecteur toutes positions
Connect rods and/or clamps to your frame or build a custom lab frame with this All Position Connector with Adjustable Angle and Plane.
Marque:  Cole-Parmer™ Essentials 08041-16
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.47000kg
Code produit. 11707118
  • 64.05€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-11-2024
Description
Noix de serrage orientable
• Noix orientable tous plans pour tige φ 13mm
• Orientation dans tous les angles et plans zinc nickelé
Spécification
Spécification
1 de chaque
Zinc nickelé
Les applications permettent de connecter les tiges à n’importe quel angle dans n’importe quel plan
19 mm
177,8 mm
0.75 in.
Porte-tige
Tige
0.7 in.
7 in.
19,05 mm