Learn More
Réfrigérant d’Allihn avec cône rodé et douille
Idéal pour les applications de reflux.
181.00€ - 259.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté Pyrex |
---|---|
Type | Condenseur Allihn |
Code produit | Marque | Numéro du joint conique standard | Longueur (métrique) l’enveloppe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Numéro du joint conique standard | Longueur (métrique) l’enveloppe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11381845
|
Quickfit
CX7/33/SC |
24/29 | 545 mm |
181.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15507790
|
Quickfit
CX7/44/SC |
29/32 | 550 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Les sections à bulbe internes offrent une meilleure surface de refroidissement
- Avec connecteurs filetés en plastique amovibles permettant de fixer une tubulure flexible simplement et en toute sécurité
Spécification
Verre borosilicaté Pyrex | |
Condenseur Allihn |