Learn More
Alfa Aesar™ Acrylate d’allyle, 95 %, stab. avec du 4-méthoxyphénol
Marque:  Alfa Aesar™ 044463.22
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 999-55-3 Poids : 0.10000kg Transport : UN number : 2929 Chem class : 6.1 Pack group : II
Quantité. 100g
Code produit. 15431997
  • 286.00€ / 100g
Expédition estimée
15-02-2021
Identifiants chimiques
999-55-3
112.128
QTECDUFMBMSHKR-UHFFFAOYSA-N
13835
C=CCOC(=O)C=C
C6H8O2
MFCD00014949
allyl acrylate, acrylic acid, allyl ester, 2-propenoic acid, 2-propenyl ester, unii-705ga5o3us, ccris 4745, acrylic acid allyl ester, 2-propenoic acid, 2-propen-1-yl ester, allylacrylate, acrylic acid allyl, acmc-20alut
prop-2-ényl prop-2-énoate
Spécification
Allyl acrylate
32°C (89°F)
1.436
100g
999-55-3
MFCD00014949
1743576
Slightly soluble in water.
C=CCOC(=O)C=C
112.128
112.13
95%
0.935 g/mL
Pungent
46°C to 47°C (40mmHg)
Stabilized with 4-methoxyphenol
C6H8O2
UN2929
allyl acrylate, acrylic acid, allyl ester, 2-propenoic acid, 2-propenyl ester, unii-705ga5o3us, ccris 4745, acrylic acid allyl ester, 2-propenoic acid, 2-propen-1-yl ester, allylacrylate, acrylic acid allyl, acmc-20alut
QTECDUFMBMSHKR-UHFFFAOYSA-N
prop-2-ényl prop-2-énoate
13835
Liquide
Vidéos
FDS Documents