Learn More
Bromure d’allyle, 99 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3735405
Click to view available options
Quantité:
250 ml
500 mL
2.5 L
5 L
10 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
106-95-6, 75-56-9
C3H5Br
120.98
MFCD00000244
BHELZAPQIKSEDF-UHFFFAOYSA-N
Bromure d’allyle, 3-bromopropène, 1-propène, 3-bromo, 3-bromopropylène, 3-bromo-1-propène, bromallylène, bromure de 2-propényle, 1-bromo-2-propène, propène, 3-bromo, allylbromide
7841
3-bromoprop-1-ène
C=CCBr
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
106-95-6, 75-56-9
C3H5Br
120.98
MFCD00000244
BHELZAPQIKSEDF-UHFFFAOYSA-N
Bromure d’allyle, 3-bromopropène, 1-propène, 3-bromo, 3-bromopropylène, 3-bromo-1-propène, bromallylène, bromure de 2-propényle, 1-bromo-2-propène, propène, 3-bromo, allylbromide
7841
3-bromoprop-1-ène
C=CCBr
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’alkylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Bromure dallyle
Note relative au nom Stabilisé
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -119.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.3900 g/ml
Point d’ébullition 70.0°C à 71.0°C
Point d’éclair −1°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Odeur Le liquide a une odeur piquante
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2C=CHCH2Br
Indice de réfraction 1.4680 à 1.4700
Quantité 250 ml
Beilstein 01,201
Fieser 13,219
Merck Index 15,279
Gravité spécifique 1.39
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : insoluble. Autres solubilités : miscible avec de l’alcool, du chloroforme, de l’éther, du tétrachlorure de carbone et du disulfure de carbone
Stabilisateur 300 ppm d’oxyde de propylène
Poids de la formule 120.98
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Allyl bromide, stabilized
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Allyl bromide, Propylene oxide