Learn More
Bromure dʼallylmagnésium, solution 1 M dans lʼéther diéthylique, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3771057
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
1730-25-2
C3H5BrMg
145.28
MFCD00000044
FEMBXICCJNZMMC-UHFFFAOYSA-M
allylmagnesium bromide, allyl magnesium bromide, allylmagnesium bromide solution, sjpdabpprujp@, allylmagnesium bromide solution, 1.0 m in diethyl ether, allylmagnesiumbromid, allylmagnesiumbromide, allyl magnesiumbromide, allyl-magnesium bromide, 2-propenylmagnesium bromide, grignard reagent
74413
bromo(prop-2-en-1-yl)magnesium
Br[Mg]CC=C
1730-25-2
C3H5BrMg
145.28
MFCD00000044
FEMBXICCJNZMMC-UHFFFAOYSA-M
allylmagnesium bromide, allyl magnesium bromide, allylmagnesium bromide solution, sjpdabpprujp@, allylmagnesium bromide solution, 1.0 m in diethyl ether, allylmagnesiumbromid, allylmagnesiumbromide, allyl magnesiumbromide, allyl-magnesium bromide, 2-propenylmagnesium bromide, grignard reagent
74413
bromo(prop-2-en-1-yl)magnesium
Br[Mg]CC=C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Allylmagnesium bromide
Note relative au nom 1M solution in diethyl ether
% min. CAS 15.37, 81.22
% max. CAS 18.78, 84.64
Couleur Gris ou vert-jaune
Densité 0.8510g/mL
Point d’éclair −40°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule linéaire H2C=CHCH2MgBr
Quantité 100 mL
Numéro UN 3399
Gravité spécifique 0.851
Poids de la formule 145.28
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Allylmagnesium bromide, 1M solution in diethylether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 1
  • Liquide pyrophorique Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H250-S'enflamme spontanément au contact de l'air.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.