Learn More
Dimère de chlorure d’allylpalladium, 98 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 206830050
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 12012-95-2 Poids : 0.05500kg
Quantité 5g
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 10026283
  • 353.00€ / 5g
En stock, prêt à être expédié : 3
Identifiants chimiques
12012-95-2
365.84
PENAXHPKEVTBLF-UHFFFAOYSA-L
61538
[CH2-]C=C.[CH2-]C=C.Cl[Pd+].Cl[Pd+]
C6H10Cl2Pd2
MFCD00044874
allylpalladium chloride dimer, bis allyl dichlorodipalladium, diallyldipalladium dichloride, palladium allyl chloride dimer, diallydichlorodipalladium, pi-allyl palladium chloride, allylpalladium ii chloride, bis chloro-pi-allylpalladium, allyl palladium chloride dimer, bis pi-allyl chloropalladium
Chloropalladium(1 +) ; prop-1-ène
Spécification
Allylpalladium chloride dimer
Vert-jaune à jaune
98%
97.5
56.7% min. (Pd)
MFCD00044874
allylpalladium chloride dimer, bis allyl dichlorodipalladium, diallyldipalladium dichloride, palladium allyl chloride dimer, diallydichlorodipalladium, pi-allyl palladium chloride, allylpalladium ii chloride, bis chloro-pi-allylpalladium, allyl palladium chloride dimer, bis pi-allyl chloropalladium
PENAXHPKEVTBLF-UHFFFAOYSA-L
Chloropalladium(1 +) ; prop-1-ène
61538
Cristaux ou poudre cristalline
Flacon en verre
5g
12012-95-2
100.0
C6H10Cl2Pd2
02,109; 05,189; 07,5; 09,132
Solubility in water: decomposes
[CH2-]C=C.[CH2-]C=C.Cl[Pd+].Cl[Pd+]
365.84
365.84
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Allylpalladium chloride dimer
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
FDS Documents