Learn More
Alfa Aesar™ Acide alpha-phénylcyclopentylacétique, 98 %
Marque:  Alfa Aesar™ L07955.06
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 3900-93-4 Poids : 0.00500kg
Quantité 5g
Code produit. 11392117
  • 34.96€ / 5g
En stock, prêt à être expédié : 4
Description
Description
Applications
L’acide alpha-phénylcyclopentylacétique est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sombre. Conserver à l’écart des matériaux incompatibles tels que les agents oxydants.
Spécification
Identifiants chimiques
3900-93-4
204.269
BCJIDGDYYYBNNB-UHFFFAOYSA-N
98014
C1CCC(C1)C(C2=CC=CC=C2)C(=O)O
C13H16O2
MFCD00001379
cyclopentyl phenyl acetic acid, cyclopentylphenylacetic acid, alpha-phenylcyclopentaneacetic acid, alpha-phenylcyclopentylacetic acid, acetic acid, cyclopentyphenyl, acetic acid, cyclopentylphenyl, benzeneacetic acid, .alpha.-cyclopentyl, alpha-cyclopentylphenylacetic acid, .alpha.-phenylcyclopentaneacetic acid, cyclopentaneacetic acid, .alpha.-phenyl
Acide 2-cyclopentyl-2-phénylacétique
Spécification
alpha-Phenylcyclopentylacetic acid
5g
C13H16O2
1956835
Insoluble in water.
C1CCC(C1)C(C2=CC=CC=C2)C(=O)O
204.269
204.27
98°C to 102°C
3900-93-4
MFCD00001379
cyclopentyl phenyl acetic acid, cyclopentylphenylacetic acid, alpha-phenylcyclopentaneacetic acid, alpha-phenylcyclopentylacetic acid, acetic acid, cyclopentyphenyl, acetic acid, cyclopentylphenyl, benzeneacetic acid, .alpha.-cyclopentyl, alpha-cyclopentylphenylacetic acid, .alpha.-phenylcyclopentaneacetic acid, cyclopentaneacetic acid, .alpha.-phenyl
BCJIDGDYYYBNNB-UHFFFAOYSA-N
Acide 2-cyclopentyl-2-phénylacétique
98014
98%
Vidéos
FDS Documents