missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell AlphaTec™ 04-004 Certified Heavy Duty PVC Chemical Protection Gloves
Click to view available options
Dimensions:
9
10
11
Description
- Le mélange de nitrile et de PVC fournit une protection chimique contre 6 produits chimiques certifiés (JKLMPT) sur 18 EN ISO 374:2016
- 5 produits chimiques supplémentaires (AFNOS) ont atteint un niveau de perméation 2 ou plus dans un laboratoire agréé
- La conception spéciale en mousse offre une résistance à l’huile et améliore les capacités de préhension dans les environnements humides ou huileux
- La conception en coton sans couture de calibre 13 augmente le confort et la protection
- Conforme aux normes FDA et EU de réglementations alimentaires
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 |
Couleur | Bleu |
Matériau | Mélange nitrile / PVC |
Dimensions | 11 |
Norme EN388 | 4131A |
EN ISO 374-1 | Type A |
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES | JKLMPT |
EN ISO 374-5 | Oui |
Type de manchette de gant | Manchette |
Matériau de revêtement | Coton |
Afficher plus |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'