Learn More
Ansell AlphaTec™ 04-005 Certified Heavy Duty PVC Chemical Protection Gloves - Extended Cuff
Catalog Number p-7215016
119.49 EUR valable jusqu'au 2024-03-30
Utilisez le code promo "21722" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Dimensions:
9
10
11
Gant supporté en PVC de poids lourd confortable
  • Le mélange de nitrile et de PVC fournit une protection chimique contre 6 produits chimiques certifiés (JKLMPT) sur 18 EN ISO 374:2016
  • 5 produits chimiques supplémentaires (AFNOS) ont atteint un niveau de perméation 2 ou plus dans un laboratoire agréé
  • La conception spéciale en mousse offre une résistance à l’huile et améliore les capacités de préhension dans les environnements humides ou huileux
  • La conception en coton sans couture de calibre 13 augmente le confort et la protection
  • Conforme aux normes FDA et EU de réglementations alimentaires
Certifications / conformité (Europe) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009
Couleur Bleu
Matériau Mélange nitrile / PVC
Dimensions 9
Norme EN388 4131A
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES JKLMPT
EN ISO 374-5 Oui
Type de manchette de gant Manchette
Matériau de revêtement Coton
Résistant à Pétrole et produits chimiques divers
Séries 04-005
Longueur (impériale) 15 in
Longueur (métrique) 380 mm