Learn More
Ansell AlphaTec™ 39-035 Cotton-Supported Nitrile Chemical Protection Gloves
Grande souplesse et excellente dextérité.
Marque:  Ansell 39035110
Informations supplémentaires : Poids : 15.84000kg
Code produit. 16629113
  • 91.45€ / 12 paires
Date d’expédition estimée: 03-12-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • Gants de travail industriels
  • Fabrication en coton prise en charge
  • Finition lisse pour les applications à préhension sèche
  • Haut niveau de résistance aux graisses animales
Spécification
Spécification
Vert
Nitrile
11
3121A
JKLOPT
Non texturés
Manchette
39-035
EN 374_2003 Microorganisme, EN 420:2003 + A1:2009
Type A