Learn More
Ansell™ Gants en latex de caoutchouc naturel AccuTech™ série 55-101
Catalog Number p-7113223
Click to view available options
Dimensions:
8
9
10
Offre une protection efficace pour les environnements physiques à usage intensif. Les gants en latex de caoutchouc naturel Ansell Edmont™ Alphatec™ série 55-101 offrent une protection contre les déchirures et les abrasions, les coupures et les perforations.
  • Gants de protection contre les liquides et les produits chimiques
  • Très résistant à la plupart des acides, alcalis, alcools, aldéhydes et cétones
  • L’épaisseur de poids lourd améliore la durabilité, augmentant ainsi la résistance chimique et physique
  • Translucide et non doublé pour un nettoyage efficace
Applications :
  • Biotechnologies
  • Mélange de liquides
  • Recherche chimique et médicale
  • Manipulation de produits chimiques
  • Industrie chimique
  • Mélange / manipulation / transfert / versement de produits chimiques
  • Produits pharmaceutiques
  • Manipulation de produits : chimiques / biologiques
  • Applications de protection des produits
Certifications/Conformité EN 420:2003, A1:2009 et EN 388:2003, EN 374:2003
Couleur Naturel
Finition externe Lisse
Matériau Latex de caoutchouc
Type de produit Gants de protection contre les liquides et les produits chimiques
Dimensions 10
Épaisseur (métrique) 0,76 mm
Type de manchette de gant Ourlé
Type d’emballage 10 paires dans des sachets scellés noirs par carton
Taille du port (métrique) 150 mm
Séries 55-101
Longueur (métrique) 700 mm