Learn More
Ansell™ Gants immergeables en nitrile AlphaTec™ série 58-270
12.50 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21637" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21637" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Description
- Manchette en nitrile fine et à double épaisseur avec doublure sans coutures en nylon jauge 15
- Légers et confortables
- Retiennent un minimum de chaleur et limitent la transpiration
- Imperméables
- La forme de la manchette de sécurité empêche les accrocs et évite les démangeaisons
Spécification
Matériau arrière | Nitrile |
Matériau de la manchette | Nitrile |
Couleur | Gris |
Type de produit | Gants pour immersion |
Dimensions | 6 |
Type de manchette de gant | Manchette |
Matériau de revêtement | Nylon |
Quantité | 12 paires |
Résistant à | Résistance aux produits chimiques |
Séries | 58-270 |