Learn More
Ansell Edmont™ Gants immergeables en nitrile AlphaTec™ série 57-270
Conçus pour offrir une préhension et une dextérité optimales pour les applications chimiques légères à moyennes.
Marque:  Ansell Edmont™ 58270100
Code nomenclature Nacres: HA.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.76500kg
Code produit. 11791683
  • 69.75€ / 12 paires
Expédition estimée
09-03-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • Manchette en nitrile fine et à double épaisseur avec doublure sans coutures en nylon jauge 15
  • Légers et confortables
  • Retiennent un minimum de chaleur et limitent la transpiration
  • Imperméables
  • La forme de la manchette de sécurité empêche les accrocs et évite les démangeaisons
Spécification
Spécification
57 / 270
Nitrile
Nylon
57-270
12 paires
Vert
Nitrile
Manchette
Résistance aux produits chimiques
10
Gris