Learn More
Ansell Gants d’immersion en nitrile AlphaTec™ série 58-535
Permettent aux utilisateurs de manipuler des objets humides ou huileux avec moins de force de préhension et plus de contrôle. La technologie brevetée Ansell Grip Technology™ garantit que le polymère de revêtement ne pénètre pas dans le revêtement pendant la fabrication, ce qui réduit considérablement la probabilité de fuite chimique sur la peau.
Marque:  Ansell 58535B100
48.39 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21673" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.66240kg
Code produit. 11756703
  • 74.50€ / 6 paires
En stock
Description
Offrent une dextérité avec résistance aux coupures, aux perforations et aux abrasions ainsi qu’aux produits pétrochimiques, aux huiles, aux graisses, aux pesticides et à d’autres produits chimiques agricoles
  • Résistance aux produits chimiques
  • Gants en nitrile entièrement revêtus
  • Épaisseur : 11 mil
  • Surface de préhension gaufrée pour une meilleure préhension dans des conditions humides et huileuses
  • Rouges avec revêtement noir
  • Leur conception confortable réduit la fatigue
La technologie de préhension brevetée Ansell™ veille à ce que le revêtement en polymère ne pénètre pas dans la doublure tricotée pendant la fabrication. Le revêtement est donc cohérent et sain, ce qui réduit considérablement la probabilité de fuites chimiques sur la peau. Disponibles en deux longueurs : 305 mm et 355 mm.
Spécification
Spécification
FDA 21 CFR 177-2600
Oui
10
0,33 mm
Manchette
58-535
35,5 cm
Vert, Noir
Nitrile
13 mil
Transport de produits chimiques et installations chimiques, traitement chimique, raffinage de pétrole et produits pétrochimiques, nettoyage et dégraissage, exposition aux produits chimiques, solvants, liquides dangereux, ciments de PVC ou à de l’eau stagnante, travaux de maintenance et d’entretien
Acrylique à mailles
14 po