Learn More
Ansell Gants d’immersion en nitrile AlphaTec™ série 58-535
32.80 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21637" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21637" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Description
Offrent une dextérité avec résistance aux coupures, aux perforations et aux abrasions ainsi qu’aux produits pétrochimiques, aux huiles, aux graisses, aux pesticides et à d’autres produits chimiques agricoles
- Résistance aux produits chimiques
- Gants en nitrile entièrement revêtus
- Épaisseur : 11 mil
- Surface de préhension gaufrée pour une meilleure préhension dans des conditions humides et huileuses
- Rouges avec revêtement noir
- Leur conception confortable réduit la fatigue
Spécification
Certifications/Conformité | FDA 21 CFR 177-2600 |
Couleur | Vert, Noir |
Latex Free | Oui |
Matériau | Nitrile |
Dimensions | 9 |
Épaisseur (impériale) | 13 mil |
Épaisseur (métrique) | 0,33 mm |
À utiliser avec (application) | Transport de produits chimiques et installations chimiques, traitement chimique, raffinage de pétrole et produits pétrochimiques, nettoyage et dégraissage, exposition aux produits chimiques, solvants, liquides dangereux, ciments de PVC ou à de l’eau stagnante, travaux de maintenance et d’entretien |
Type de manchette de gant | Manchette |
Matériau de revêtement | Acrylique à mailles |