Learn More
Ansell AlphaTec™ NRL RABS and Isolator Gloves - 20 mil
Catalog Number p-7215011
Click to view available options
Taille du port (métrique):
203 mm
305 mm
Translucent, unlined gloves are constructed of latex and provide defense against tears, abrasions, cuts, and punctures.
  • Efficace pour les environnements physiques à usage moyen, en particulier pour la protection contre les abrasions et les déchirures
  • L’épaisseur du milieu (20 mil / 0,51 mm) augmente la dextérité, ce qui améliore la capacité de manipuler des objets
  • Les tailles disponibles s’adaptent à la plupart des boîtes à gants isolantes
Certifications / conformité (Europe) CE 0493, EN 374_2003 Microorganisme, EN 420:2003 + A1:2009
Couleur Naturel
Hand Spécifique
Matériau Latex
Type de produit Gants pour boîte sèche
Dimensions 10
Épaisseur (impériale) 20 mil
Épaisseur (métrique) 0,51 mm
Norme EN388 2020X
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES KLNOPT
Taille du port (impériale) 8 in
Taille du port (métrique) 203 mm
Longueur (impériale) 32 in
Longueur (métrique) 813 mm