Learn More
Macherey-Nagel™ Feuille d'aluminium Alugram CEL 300
41.50€ - 160.00€
Spécification
Type | Feuille d’aluminium |
---|---|
À utiliser avec (application) | Chromatographie de partage de substances polaires telles que les acides aminés, les acides carboxyliques ou les glucides |
Surface spécifique | 15 000 cm2/g |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10368601
|
Macherey-Nagel™
818153 |
20 x 20 cm |
160.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10328651
|
Macherey-Nagel™
818155 |
4 x 8 cm |
41.50€
50 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Feuille d’aluminium | |
Chromatographie de partage de substances polaires telles que les acides aminés, les acides carboxyliques ou les glucides | |
15 000 cm2/g |