Learn More
Macherey-Nagel™ Feuille d’aluminium Alugram Nano-SIL G
155.00€ - 263.00€
Spécification
Granulométrie | 2 à 10 μm |
---|---|
Porosité | 60 Å |
Type | Feuille d’aluminium |
Volume des pores | 0,75 ml/g |
Surface spécifique | ∼500 m2/g |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12774738
|
Macherey-Nagel™
818241 |
20 x 20 cm |
263.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12770753
|
Macherey-Nagel™
818240 |
5 x 20 cm |
155.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
2 à 10 μm | |
Feuille d’aluminium | |
∼500 m2/g |
60 Å | |
0,75 ml/g | |
0,20 mm |