Learn More
Macherey-Nagel™ Feuille d’aluminium Alugram Nano-SILGUR UV254
Marque: Macherey-Nagel™ 818442
Code nomenclature Nacres: NB.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Spécification
2 à 10 μm | |
25/boîte | |
UV254 | |
∼500 m2/g | |
10 x 10 cm |
60 Å | |
Feuille d’aluminium | |
0,75 ml/g | |
0,02 mm |